missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 2-(Diethoxyphosporyl)-2-hydroxyacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(Diethoxyphosporyl)-2-hydroxyacetate |
| CAS | 162246-79-9 |
| Molekylformel | C8 H17 O6 P |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17O6P/c1-4-12-7(9)8(10)15(11,13-5-2)14-6-3/h8,10H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(O)P(=O)(OCC)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2-diethoxyphosphoryl-2-hydroxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.19 |
| Formel vikt | 240.0763 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?