Läs mer
Etyl 2-dimetylaminometylen-3-oxobutanoat, TRC
Produktkod. 30370237
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30370237 2 g
1 options
Produktkod. 30370237 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9166252G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Dimethylaminomethylene-3-oxobutanoate
CAS 51145-57-4
Molekylformel C9 H15 N O3
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C9H15NO3/c1-5-13-9(12)8(7(2)11)6-10(3)4/h6H,5H2,1-4H3/b8-6+
LEDER CCOC(=O)\C(=C\N(C)C)\C(=O)C
IUPAC-namn etyl(2E)-2-(dimetylaminometylid)-3-oxobutanoat
Molekylvikt (g/mol) 185.22
Formel vikt 185.1052