Läs mer
Ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Candesartan ethyl ester |
| CAS | 139481-58-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Candesartan ethyl ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H24 N6 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Candesartan Cilexetil Imp, A (EP), Candesartan Cilexetil USP Related Compound A, Candesartan Cilexetil USP RC A, Ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. A (EP), Candesartan Cilexetil Related Compound A, Candesartan Cilexetil Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24N6O3/c1-3-34-25(33)21-10-7-11-22-23(21)32(26(27-22)35-4-2)16-17-12-14-18(15-13-17)19-8-5-6-9-20(19)24-28-30-31-29-24/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,28,29,30,31) |
| LEDER | CCOC(=O)c1cccc2nc(OCC)n(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5)c12 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate |
| Visa mer |