missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 2-Ethoxy-1-((2'-(5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylate, TRC

Produktkod. 30138755
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138755 500 mg
30137588 250 mg
30007597 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE678645500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1403474-70-3
Molekylformel C27 H24 N4 O5
Molekylvikt (g/mol) 484.502
Synonym Ethyl 1-[[2'-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Azilsartan Kamedoxomil Impurity, Azilsartan Impurity;
IUPAC-namn ethyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(5-oxo-2H-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate
LEDER CCOC(=O)c1cccc2nc(OCC)n(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C5=NC(=O)ON5)c12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Ethoxy-1-((2'-(5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C27H24N4O5/c1-3-34-25(32)21-10-7-11-22-23(21)31(26(28-22)35-4-2)16-17-12-14-18(15-13-17)19-8-5-6-9-20(19)24-29-27(33)36-30-24/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,29,30,33)
Formel vikt 484.1747
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.