missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl-2-ethoxy-1-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl) methyl] benzimidazole]-7-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate |
| CAS | 139481-41-7 |
| Molekylformel | C26 H23 N3 O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 1-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-2-ethoxy-, ethyl ester, 1-[(2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-7-benzimidazolecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)-methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23N3O3/c1-3-31-25(30)22-10-7-11-23-24(22)29(26(28-23)32-4-2)17-18-12-14-19(15-13-18)21-9-6-5-8-20(21)16-27/h5-15H,3-4,17H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cccc2nc(OCC)n(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N)c12 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methyl]-2-ethoxybenzimidazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.48 |
| Formel vikt | 425.1739 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?