missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoate (Repaglinide Ethyl Ester), Mikromol™

Produktkod. 30051156
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051156 25 mg
30052139 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051156 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0944.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoate (Repaglinide Ethyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Ethoxy-4-[2-(((1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]amino)-2-oxoethyl)-benzoate (Repaglinide Ethyl Ester)
CAS 147770-06-7
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 2-Ethoxy-4-[2-(((1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]amino)-2-oxoethyl)-benzoate (Repaglinide Ethyl Ester)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C29 H40 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethyl 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-benzoate (Repaglinide Ethyl Ester), Repaglinide Imp. D (EP), 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-benzoic acid ethyl ester, Benzoic acid, 2-ethoxy-4-[2-[[3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-, ethyl ester, (S)-, (S)-2-Ethoxy-4-[[[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methylbutyl]amino]carbonyl]methyl]benzoic acid ethyl ester, (S)-Ethyl 2-ethoxy-4-[[[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methyl-1-butyl]amino]carbonyl]methyl]benzoate, Repaglinide Impurity D
InChI formel InChI=1S/C29H40N2O4/c1-5-34-27-19-22(14-15-24(27)29(33)35-6-2)20-28(32)30-25(18-21(3)4)23-12-8-9-13-26(23)31-16-10-7-11-17-31/h8-9,12-15,19,21,25H,5-7,10-11,16-18,20H2,1-4H3,(H,30,32)/t25-/m0/s1
LEDER CCOC(=O)c1ccc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)cc1OCC
IUPAC-namn ethyl 2-ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoate
Molekylvikt (g/mol) 480.64
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 480.2988 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.