Läs mer
Ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, 97%
Produktkod. 11465680
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465680 50 g 50g
11455680 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465680 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25927.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 571-55-1 | C9H11F3O4 | 240.178 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 571-55-1
Molekylformel C9H11F3O4
Molekylvikt (g/mol) 240.178
MDL-nummer MFCD02677683
InChI-nyckel XNGGOXOLHQANRB-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, e-ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluoro-butyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2e-3-ethoxy-2-2,2,2-trifluoroacetyl prop-2-enoate, 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 6185754
IUPAC-namn etyl (2E)-2-(etoximetyliden)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoat
LEDER CCOC=C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Densitet 1.235
Kokpunkt 80°C to 82°C (1 mmHg)
Flampunkt 104°C (220°F)
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 50 g
Formel vikt 240.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.