Läs mer
Ethyl 2-ethylacetoacetate, 90%
Produktkod. 11925111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11925111 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 11925111 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 345840250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 607-97-6 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-ethylacetoacetate
CAS 607-97-6
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.9810g/mL, 0.981
Kokpunkt 189.0°C (743.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H14O3
Linjär formel CH3C(O)CH(C2H5)COOC2H5
Kvantitet 25 g
Synonym ethyl 2-ethylacetoacetate, ethyl 2-acetylbutyrate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-ethylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl 2-ethyl-3-ketobutyrate, ethyl alpha-ethylacetoacetate, ethyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl .alpha.-acetylbutyrate, ethyl 2-ethyl-3-oxo-butanoate
InChI-nyckel OKANYBNORCUPKZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(C(=O)C)C(=O)OCC
IUPAC-namn ethyl 2-ethyl-3-oxobutanoate
Molekylvikt (g/mol) 158.2
PubChem CID 79065
Formel vikt 158.2
Procent renhet 90%
Fysisk form Liquid