Läs mer
Etyl-2-etylacetoacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15493237
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493237 25 g 25g
15403247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22295.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 607-97-6 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 607-97-6
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.197
MDL-nummer MFCD00039898
InChI-nyckel OKANYBNORCUPKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-ethylacetoacetate, ethyl 2-acetylbutyrate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-ethylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl 2-ethyl-3-ketobutyrate, ethyl alpha-ethylacetoacetate, ethyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl .alpha.-acetylbutyrate, ethyl 2-ethyl-3-oxo-butanoate
PubChem CID 79065
IUPAC-namn etyl-2-etyl-3-oxobutanoat
LEDER CCC(C(=O)C)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-ethylacetoacetate
Densitet 1.009
Kokpunkt 83°C to 85°C (10 mmHg)
Flampunkt 77°C (170°F)
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 25 g
Beilstein 636286
Formel vikt 158.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.