Läs mer
Ethyl 2-Fluoropropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Fluoropropionate |
| CAS | 349-43-9 |
| Molekylformel | C5H9FO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Fluoropropanoic Acid Ethyl Ester, 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Fluoropropanoate, Ethyl alpha-Fluoropropionate, NSC 102760 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9FO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)F |
| IUPAC-namn | ethyl 2-fluoropropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.12 |
| Formel vikt | 120.0587 |