missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate |
| CAS | 113898-56-9 |
| Molekylformel | C8H8FNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8FNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cccnc1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.15 |
| Formel vikt | 169.0539 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?