Läs mer
Etyl 2-furoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11401628
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401628 25 g 25g
11411628 100 g 100g
11421628 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13909.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-99-3 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-99-3
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.138
MDL-nummer MFCD00003237
InChI-nyckel NHXSTXWKZVAVOQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11980
IUPAC-namn etylfuran-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-furoate
Smältpunkt 31°C to 36°C
Densitet 1.12
Kokpunkt 195°C to 196°C
Flampunkt 70°C (158°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2653
Merck Index 14,4307
Synonym ethyl 2-furoate, ethyl furoate, ethyl 2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, ethyl ester, ethyl pyromucate, 2-carboethoxyfuran, furan-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-furoate, 2-furoic acid, ethyl ester, ethyl2-furoate
Formel vikt 140.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.