missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 2-Hydrazinyl-2-oxoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Hydrazinyl-2-oxoacetate |
| CAS | 35196-48-6 |
| Molekylformel | C4H8N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3/c1-2-9-4(8)3(7)6-5/h2,5H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CCOC(=O)C(=O)NN |
| IUPAC-namn | ethyl 2-hydrazinyl-2-oxoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.11 |
| Formel vikt | 132.0535 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?