missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl (2’-Hydroxy-3’-benzyloxybenzoyl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (2’-Hydroxy-3’-benzyloxybenzoyl)acetate |
| CAS | 1796932-84-7 |
| Molekylformel | C18H18O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-β-oxo-3-(phenylmethoxy)benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O5/c1-2-22-17(20)11-15(19)14-9-6-10-16(18(14)21)23-12-13-7-4-3-5-8-13/h3-10,21H,2,11-12H2,1H3 |
| LEDER | O=C(OCC)CC(=O)C=1C=CC=C(OCC=2C=CC=CC2)C1O |
| IUPAC-namn | ethyl 3-(3-(benzyloxy)-2-hydroxyphenyl)-3-oxopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.33 |
| Formel vikt | 314.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?