missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 2-Hydroxy-3-phenylpropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Hydroxy-3-phenylpropanoate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,12H,2,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 194.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?