Läs mer
Ethyl 2-Hydroxy-3-phenylpropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Hydroxy-3-phenylpropanoate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,12H,2,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 194.0943 |