Läs mer
Ethyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate, 97%
Produktkod. 11382949
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382949 1 g 1g
15437725 250 mg 250mg
11392949 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11382949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27775.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 150190-03-7 | C9H11NO3 | 181.191 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150190-03-7
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.191
MDL-nummer MFCD09953494
InChI-nyckel WZUAZSMUJJUHMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate, ethyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate, ethyl 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylate, 4-pyridinecarboxylicacid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo-, ethyl ester, acmc-20edky, 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, 2-methyl-6-oxo-1h-pyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-6-oxidanylidene-1h-pyridine-4-carboxylate
PubChem CID 12089326
IUPAC-namn etyl-2-metyl-6-oxo-lH-pyridin-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=O)NC(=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate
Smältpunkt 188°C to 190°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 181.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.