Läs mer
Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide, 98%
Produktkod. 10687452 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10687452 5 g Glasflaska 5g
10579600 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10687452 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118550050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 110-77-0 | C4H10OS | 106.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-77-0
Molekylformel C4H10OS
Molekylvikt (g/mol) 106.18
MDL-nummer MFCD00002909
InChI-nyckel LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylthio ethanol, ethyl 2-hydroxyethyl sulfide, ethanol, 2-ethylthio, ethyl thioethanol, 2-hydroxyethyl ethyl sulfide, ethyl 2-hydroxyethyl thioether, beta-ethylthioethanol, 2-ethylsulfanyl ethanol, beta-hydroxydiethyl sulfide, 2-ethylthioethanol
PubChem CID 8075
IUPAC-namn 2-ethylsulfanylethanol
LEDER CCSCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide
Namnnotering 98%
Smältpunkt -100°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 180°C to 184°C
Flampunkt 93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5SCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4859 to 1.4879
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, II, 525
Merck Index 15, 3906
Formel vikt 106.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.