Läs mer
Ethyl-2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl-2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate |
| CAS | 5408-04-8 |
| Molekylformel | C6H9NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO4/c1-3-11-6(9)5(7-10)4(2)8/h10H,3H2,1-2H3/b7-5+ |
| LEDER | CCOC(=O)\C(=N\O)\C(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl (2E)-2-hydroxyimino-3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.14 |
| Formel vikt | 159.0532 |