Läs mer
Ethyl 2-hydroxyisobutyrate, 98%
Produktkod. 11465617
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465617 25 g 25g
11475617 100 g 100g
11485617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23592.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80-55-7 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-55-7
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00004458
InChI-nyckel GFUIDHWFLMPAGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-hydroxyisobutyrate, ethyl 2-hydroxy-2-methylpropionate, ethyl 2-methyllactate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, ethyl ester, ethyl alpha-hydroxyisobutyrate, 2-methyllactic acid ethyl ester, ethyl, a-hydroxyisobutyrate, lactic acid, 2-methyl-, ethyl ester, unii-s1530mcv3x, ethyl-2-hydroxyisobutyrate
PubChem CID 6653
IUPAC-namn etyl-2-hydroxi-2-metylpropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-hydroxyisobutyrate
Kokpunkt 149°C to 150°C
Flampunkt 44°C (111°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 878308
Formel vikt 132.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.