Läs mer
Etyl 2-(hydroxymetyl)akrylat, TRC
Produktkod. 30381557
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30381557 5 g
1 options
Produktkod. 30381557 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9189505G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(Hydroxymethyl)acrylate
CAS 10029-04-6
Molekylformel C6 H10 O3
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-, ethyl ester, Acrylic acid, 2-(hydroxymethyl)-, ethyl ester (8CI), Hydracrylic acid, 2-methylene-, ethyl ester (7CI), Ethyl 2-(hydroxymethyl)-2-propenoate, 2-(Hydroxymethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate, Ethyl 2-hydroxymethacrylate, Ethyl 2-hydroxymethyl-2-propenoate, Ethyl α-(hydroxymethyl)acrylate, Ethyl α-hydroxymethacrylate, H 0916, RHMA-E
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h7H,2-4H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C(=C)CO
IUPAC-namn etyl 2-(hydroxymetyl)prop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 130.14
Formel vikt 130.063