Läs mer
Ethyl 2-Hydroxyphenylacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Hydroxyphenylacetate |
| CAS | 41873-65-8 |
| Molekylformel | C10 H12 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-(2-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester, Ethyl (2-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-hydroxybenzeneacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6,11H,2,7H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1ccccc1O |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(2-hydroxyphenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |