Läs mer
Etyl-2-jodbensoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391997
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391997 5 g 5g
11302007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07650.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1829-28-3 | C9H9IO2 | 276.07 g/mol
Etyl-2-jodbensoat används som anti-infektionsmedel, preventivmedel och röntgenkontrastmedel för diagnostisk radiologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etyl 2-jodbensoat används som anti
-infektionsmedel, preventivmedel och röntgenkontrastmedel för diagnostisk radiologi.
Löslighet Svår att
blanda.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1829-28-3
Molekylformel C9H9IO2
Molekylvikt (g/mol) 276.07
MDL-nummer MFCD00051796
InChI-nyckel QOUFDDUDXYJWHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0562, ethyl iodobenzoate, ethyl-2-iodobenzoate, ethyl 2-iodanylbenzoate, acmc-1ag98, 2-ethoxycarbonyl iodobenzene, benzoic acid, 2-iodo-,ethyl ester, benzoic acid, 2-iodo-, ethyl ester
PubChem CID 2829347
IUPAC-namn etyl-2-jodbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-iodobenzoate
Kokpunkt 163°C to 165°C (23 mmHg)
Brytningsindex 1.584
Kvantitet 5 g
Beilstein 2084297
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 276.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.