Läs mer
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Isopropylacetoacetate |
| CAS | 1522-46-9 |
| Molekylformel | C9H16O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Isopropylacetoacetic Acid Ethyl Ester, α-Acetylisovaleric acid Ethyl Ester, 2-Acetyl-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, 2-Isopropyl-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Acetyl-3-methylbutanoate, Ethyl α-Isopropylacetoacetate, NSC 18754, NSC 25315, NSC 54978 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O3/c1-5-12-9(11)8(6(2)3)7(4)10/h6,8H,5H2,1-4H3 |
| LEDER | O=C(C(C(C)C)C(OCC)=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-acetyl-3-methylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.22 |
| Formel vikt | 172.11 |