Learn More
Ethyl 2-isothiocyanatopropionate, 97%
Product Code. 11393216
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11393216 1 g 1g
11303226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11393216 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12532.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39574-16-8 | C6H9NO2S | 159.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39574-16-8
Molekylformel C6H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 159.20
MDL-nummer MFCD00070636
InChI-nyckel ALJGYASQFZQQJX-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-isothiocyanatopropionate, ethyl n-thioxomethylene alaninate, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-20al0z, acmc-20lue7, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, s, ethyl l-2-isothiocyanatopropanoate, alanine, n-carbonothioyl-, ethyl ester
PubChem CID 142361
IUPAC-namn etyl-2-isotiocyanatopropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)N=C=S
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-isothiocyanatopropionate
Kokpunkt 63°C to 64°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.4925
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1723243
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 159.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.