Läs mer
Ethyl 2-Mercaptoacetate, TRC
Produktkod. 30369841
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30369841 10 g
1 options
Produktkod. 30369841 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92499510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Mercaptoacetate
CAS 623-51-8
Molekylformel C4H8O2S
Kvantitet 10 g
Synonym Mercaptoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Mercaptoacetic Acid Ethyl Ester, Ethoxycarbonylmethanethiol, Ethyl Mercaptoacetate, Ethyl Thioglycolate, Ethyl alpha-Mercaptoacetate, Ethylthiomethyl Acetate, Mercaptoacetic Acid Ethyl Ester, NSC 8834, Sulfanylacetic Acid Ethyl Ester, Thioglycolic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S/c1-2-6-4(5)3-7/h7H,2-3H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CS
IUPAC-namn ethyl 2-sulfanylacetate
Molekylvikt (g/mol) 120.17
Formel vikt 120.0245