missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Mikromol™

Produktkod. 30052060
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052060 100 mg
30052262 25 mg
30462186 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052060 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0051.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate
CAS 33045-53-3
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H13 N O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride Imp. C (EP), Sulpiride Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H13NO5S/c1-3-16-10(12)8-6-7(17(11,13)14)4-5-9(8)15-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H2,11,13,14)
LEDER CCOC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn ethyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate
Molekylvikt (g/mol) 259.28
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 259.0514 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.