Läs mer
Ethyl 2-methyl-2-(methylthio)propionate, 98%, Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-methyl-2-(methylthio)propionate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 162.25 |
| Procent renhet | 98% |