Läs mer
Ethyl 2-methyl-2-(methylthio)propionate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11465177
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465177 10 g 10g
11455177 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22597.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49773-24-2
Molekylformel C7H14O2S
Molekylvikt (g/mol) 162.247
MDL-nummer MFCD00053099
InChI-nyckel JLURSSXMQSLZQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methyl-2-methylthio propionate, propanoic acid, 2-methyl-2-methylthio-, ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-methylthio propanoate, ethyl 2-methyl-2-methylsulfanyl propanoate, acmc-20al0x, ethyl 2-methylthio isobutyrate, 2-methyl-2-methylthio propionic acid ethyl ester, 2-methyl-2-methylthio-propanoic acid ethyl ester
PubChem CID 3016499
IUPAC-namn ethyl 2-methyl-2-methylsulfanylpropanoate
LEDER CCOC(=O)C(C)(C)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-methyl-2-(methylthio)propionate
Kvantitet 10 g
Formel vikt 162.25
Procent renhet 98%