Läs mer
Ethyl [2-Methyl-3-(chlorosulfonyl)phenoxy]acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl [2-Methyl-3-(chlorosulfonyl)phenoxy]acetate |
| CAS | 91427-62-2 |
| Molekylformel | C11 H13 Cl O5 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Acetic acid, 2-[4-(chlorosulfonyl)-2-methylphenoxy]-, ethyl ester, Acetic acid, [4-(chlorosulfonyl)-2-methylphenoxy]-, ethyl ester (9CI), Acetic acid, [[4-(chlorosulfonyl)-o-tolyl]oxy]-, ethyl ester (7CI), (4-Chlorosulfonyl-2-methylphenoxy)acetic acid ethyl ester, Ethyl 2-[4-(chlorosulfonyl)-2-methylphenoxy]acetate, Ethyl [2-Methyl-3-(chlorosulfonyl)phenoxy]acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClO5S/c1-3-16-11(13)7-17-9-5-4-6-10(8(9)2)18(12,14)15/h4-6H,3,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)COc1cccc(c1C)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(3-chlorosulfonyl-2-methylphenoxy)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.74 |
| Formel vikt | 292.0172 |