Läs mer
Ethyl 2-methyl-4-pentenoate, 98%
Produktkod. 11434097
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434097 25 g 25g
11424097 5 g 5g
11444097 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19526.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53399-81-8 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53399-81-8
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00010235
InChI-nyckel BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-methyl-4-pentenoate, 2-methyl-4-pentenoic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl 4-pentenoate, 4-pentenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methylpent-4-en-1-oate, ethyl 2-methyl-4-pentanoate, fema no. 3489, pineapple pentenoate, acmc-1ao14, ethyl-2-methyl-4-pentenoate
PubChem CID 62024
IUPAC-namn etyl-2-metylpent-4-enoat
LEDER CCOC(=O)C(C)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
Densitet 0.88
Kokpunkt 153°C to 155°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Brytningsindex 1.416
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1753406
Formel vikt 142.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.