Läs mer
Ethyl 2-Methyl-4-pentenoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Methyl-4-pentenoate |
| CAS | 53399-81-8 |
| Molekylformel | C8H14O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-4-pentenoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)CC=C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-methylpent-4-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vikt | 142.0994 |