Läs mer
Etyl-2-metyl-4-fenyl-1,3-tiazol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11340617
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11340617 250 mg 250mg
10634405 1 g 1g
10462854 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11340617 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42223CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 32043-95-1
Molekylformel C13H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 247.31
MDL-nummer MFCD07346320
InChI-nyckel UHLMXNFHHFDVPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylate, 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 7131013
IUPAC-namn etyl-2-metyl-4-fenyl-1,3-tiazol-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N=C(C)S1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 247.32
Procent renhet 97%