Learn More
Etyl 2-metylacetoacetat, 95 %
Product Code. 11484723
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize':
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11484723 500 g 500g
11464723 25 g 25g
11474723 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11484723 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A11629.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Add to basket
CAS: 609-14-3 | C7H12O3 | 144,17 g/mol
Etyl-2-metylacetoacetat används i Japp-Klingemann-reaktionen för att framställa hydrazoner från beta-ketosyra- och aryldiazoniumsalter. Det används som en prekursor involverad i syntesen av etylpyruvat fenylhydrazon via reaktion med bensendiazoniumklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl-2-metylacetoacetat används i Japp-Klingemann-reaktionen för att framställa hydrazoner från beta-ketosyra- och aryldiazoniumsalter. Det används som en prekursor involverad i syntesen av etylpyruvat fenylhydrazon via reaktion med bensendiazoniumklorid.
Löslighet
Blandbar med alkohol och eter. Lätt blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 609-14-3
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00009164
InChI-nyckel FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylacetoacetate, ethyl 2-acetylpropionate, ethyl-2-methyl acetoacetate, ethyl methylacetoacetate, ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate, ethyl2-methylacetoacetate, butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-methylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl alpha-methylacetylacetate, 2-methyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 701
IUPAC-namn etyl-2-metyl-3-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-methylacetoacetate
Smältpunkt -45 °C
Densitet 1.019
Kokpunkt 185 °C
Flampunkt 62 °C (143 °F)
Odör Esterliknande
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 500 g
Beilstein 1071742
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol och eter. Svävande blandbar med vatten.
Formel vikt 144.17
Procent renhet 95%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.