Läs mer
Etyl 2-metylacetoacetat, 95 %
Produktkod. 10286051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10286051 25 g Glasflaska 25g
10337901 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10286051 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 326110250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 609-14-3 | C7H12O3 | 144,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-14-3
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00009164
InChI-nyckel FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylacetoacetate, ethyl 2-acetylpropionate, ethyl-2-methyl acetoacetate, ethyl methylacetoacetate, ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate, ethyl2-methylacetoacetate, butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-methylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl alpha-methylacetylacetate, 2-methyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 701
IUPAC-namn etyl-2-metyl-3-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-methylacetoacetate
Namnnotering 95%
Smältpunkt -45°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 187°C
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COCH(CH3)CO2C2H5
Brytningsindex 1.4170 to 1.419
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, 679
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formel vikt 144.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.