Läs mer
Etyl 2-metylacetoacetat, TRC
Produktkod. 30376275
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30376275 100 g
1 options
Produktkod. 30376275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE925140100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-Methylacetoacetate
CAS 609-14-3
Molekylformel C7H12O3
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Methyl-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, alpha-Methyl-acetoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Methyl-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl (+/-)-2-Methylacetoacetate, Ethyl 2-Acetylpropanoate, NSC 1102
InChI formel InChI=1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)C(C)C(=O)C
IUPAC-namn Etyl-2-metyl-3-oxobutanoat
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Formel vikt 144.0786