missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ethyl 2-(methylamino)-2-oxoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ethyl 2-(methylamino)-2-oxoacetate |
| CAS | 18522-95-7 |
| Molekylformel | C5H9NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-3-9-5(8)4(7)6-2/h3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| LEDER | CCOC(=O)C(=O)NC |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(methylamino)-2-oxoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.12 |
| Formel vikt | 131.0582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?