Läs mer
Ethyl 2-methylbutyrate, 98%
Produktkod. 11306986
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306986 500 mL 500ml
11396976 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06743.AP
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7452-79-1 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7452-79-1
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.187
MDL-nummer MFCD00012217
InChI-nyckel HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl butyrate, ethyl alpha-methylbutyrate, dl-2-methylbutyric acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-butanoate, ethyl .alpha.-methylbutyrate, 2-methylbutanoic acid ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester 8ci
PubChem CID 24020
IUPAC-namn etyl-2-metylbutanoat
LEDER CCC(C)C(=O)OCC
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-methylbutyrate
Densitet 0.869
Kokpunkt 132°C to 133°C
Flampunkt 26°C (78°F)
Brytningsindex 1.397
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3272
Beilstein 1720887
Formel vikt 130.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.