Läs mer
Etyl 2-metylbutyrat, 99 %
Produktkod. 10401671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10401671 5 g Glasflaska 5g
10105110 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10401671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 250260050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00 SEK
    361.65 SEK / 5g
    Save 41.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 7452-79-1 | C7H14O2 | 130,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7452-79-1
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.19
MDL-nummer MFCD00012217
InChI-nyckel HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl butyrate, ethyl alpha-methylbutyrate, dl-2-methylbutyric acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-butanoate, ethyl .alpha.-methylbutyrate, 2-methylbutanoic acid ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester 8ci
PubChem CID 24020
IUPAC-namn etyl-2-metylbutanoat
LEDER CCC(C)C(=O)OCC
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-methylbutyrate
Namnnotering 99%
Aciditet 1 mg KOH/g max.
Färg Färglös
Densitet 0.8750g/mL, 0.875
Kokpunkt 132 °C till 133 °C
Flampunkt 26 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,3960 till 1,399
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: blandbart med alkohol, eter och bensen, lösligt i propylenglykol, blandbart i fasta oljor
Formel vikt 130.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-methylbutyrate
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.