Läs mer
Ethyl (±)-2-Methylbutyrate-d9, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbutanoic Acid Ethyl Ester-D9 (2-methylbutanoic-D9) |
| CAS | 2708286-78-4 |
| Molekylformel | C7 D9 H5 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Ethyl (±)-2-Methylbutyrate-d9, 2-Methylbutanoic-d9 acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbutanoate-d9, Ethyl 2-(methyl-d3)butyrate-2,3,3,4,4,4-d6, 2-(Methyl-d3)butanoic-2,3,3,4,4,4-d6 Acid Ethyl Ester, 2-Methylbutanoic Acid Ethyl Ester-D9 (2-methylbutanoic-D9) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H14O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/i1D3,3D3,4D2,6 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)OCC)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | ethyl 2,3,3,4,4,4-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.2403 |
| Formel vikt | 139.1559 g/mol |
| Visa mer |