Läs mer
Ethyl 2-methylnicotinate, 97%
Produktkod. 11362076
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362076 25 g 25g
11342076 1 g 1g
11352076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03256.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1721-26-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Etyl-2-metylpyridin-3-karboxylat användes vid framställning av aminoestrar såsom etyl-2(piperidinylaminometyl)bensoat, etyl-2-(N-bensyl-N-metylaminometyl)bensoat, etyl-2-(dietylaminometyl)bensoat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etyl-2-metylpyridin-3-karboxylat användes vid framställning av aminoestrar såsom
etyl-2(piperidinylaminometyl)bensoat, etyl-2-(N-bensyl-N-metylaminometyl)bensoat, etyl-2-(dietylaminometyl)bensoat.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1721-26-2
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00006336
InChI-nyckel TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate∼2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727
PubChem CID 74401
IUPAC-namn etyl-2-metylpyridin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CN=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-methylnicotinate
Densitet 1.07
Kokpunkt 107°C to 108°C (13 mmHg)
Flampunkt 102°C (215°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 25 g
Beilstein 118200
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 165.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.