Läs mer
Ethyl 2-methylnicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10421250 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10421250 1 g 1g
10018089 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10421250 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436190010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1721-26-2
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00006336
InChI-nyckel TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate∼2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727
PubChem CID 74401
IUPAC-namn ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CN=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-methylnicotinate
Färg Colorless to Orange
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 126°C to 127°C (24.0 mmHg)
Flampunkt 103°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 165.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 2-methylnicotinate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.