Läs mer
Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride, 95%
Produktkod. 15443236
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443236 5 g 5g
15453236 250 mg 250mg
15433236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15443236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57239.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65550-32-5 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används
som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval ventilerad plats. Undvik starkt oxiderande material. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65550-32-5
Molekylformel C9H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 201.65
MDL-nummer MFCD09991690
InChI-nyckel DPRMHHCAVHGENN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylisonicotinate hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl 2-methylisonicotinate hcl, 2-methylisonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, acmc-20al0t, 2-methyl-isonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, 2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate-hydrogen chloride 1/1, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 53229930
LEDER Cl.CCOC(=O)C1=CC(C)=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride
Smältpunkt 145°C to 151°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
IUPAC-namn etyl-2-metylpyridin-4-karboxylat;hydroklorid
Formel vikt 201.65
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.