Läs mer
Ethyl 2-methylquinoline-6-carboxylate, 97%
Produktkod. 15499778
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499778 1 g 1g
15409788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63213.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 855763-77-8 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 855763-77-8
Molekylformel C13H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 215.252
MDL-nummer MFCD09879697
InChI-nyckel WLKKUWXLOSMSMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylquinoline-6-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-6-quinolinecarboxylate, ethyl2-methylquinoline-6-carboxylate, pubchem20820, 2-methylquinoline-6-carboxylic acidethylester, 2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 6-quinolinecarboxylicacid, 2-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 29949719
IUPAC-namn etyl-2-metylkinolin-6-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=C(C=C1)N=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-methylquinoline-6-carboxylate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.