Läs mer
Etyl-2-morfolino-1,3-tiazol-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10595764
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10595764 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10092174 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10595764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62823DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 126533-95-7
Molekylformel C10H14N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 242.293
MDL-nummer MFCD09702412
InChI-nyckel OINWWRRVBHJAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-4-morpholinyl thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholinothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl-, ethyl ester, acmc-1c0vg, 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 15053544
IUPAC-namn etyl-2-morfolin-4-yl-1,3-tiazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CSC(=N1)N2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 242.3
Procent renhet 97%