Läs mer
Etyl-2-morfolinobensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10537873
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10537873 250 mg 250mg
10127762 1 g 1g
10012374 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10537873 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24323CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 192817-79-1
Molekylformel C13H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 235.283
MDL-nummer MFCD06204497
InChI-nyckel UIVDSGDHUXOYDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-morpholinobenzoate, ethyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2-morpholin-4-yl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-ylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-, ethyl ester
PubChem CID 7148401
IUPAC-namn etyl-2-morfolin-4-ylbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-morpholinobenzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 235.28
Procent renhet 97%