Läs mer
Etyl 2-[N-[(2'-Cyanobifenyl-4-yl)metyl]amino]-3-nitrobenzoat, TRC
Produktkod. 30010197
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010197 250 mg
30008715 1 g
30004794 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010197 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE930618250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136285-67-1
Molekylformel C23 H19 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 401.41
Synonym Benzoic acid, 2-[[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]amino]-3-nitro-, ethyl ester, Ethyl 2-[N-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate
IUPAC-namn Etyl 2-[[4-(2-cyanofenyl)fenyl]metylamino]-3-nitrobenzoat
LEDER CCOC(=O)c1cccc(c1NCc2ccc(cc2)c3ccccc3C#N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-[N-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C23H19N3O4/c1-2-30-23(27)20-8-5-9-21(26(28)29)22(20)25-15-16-10-12-17(13-11-16)19-7-4-3-6-18(19)14-24/h3-13,25H,2,15H2,1H3
Formel vikt 401.1376