Läs mer
Etyl 2-nitrobenzoat, 97 %
Produktkod. 11470431
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470431 100 g 100g
11460431 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470431 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19994.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 610-34-4 | C9H9NO4 | 195,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-34-4
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.17
MDL-nummer MFCD00014696
InChI-nyckel CPNMAYYYYSWTIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl o-nitrobenzoate, ethyl nitrobenzoate, benzoic acid, o-nitro-, ethyl ester, benzoic acid, 2-nitro-, ethyl ester, nitrobenzoesaureathylester, acmc-1aul6, 2-nitro-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 69123
IUPAC-namn etyl-2-nitrobensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-nitrobenzoate
Smältpunkt 26 °C till 30 °C
Kokpunkt 172 °C till 174 °C (18 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2050729
Merck Index 14,3832
Formel vikt 195.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.