Läs mer
Ethyl 2-oximinooxamate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10577444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10577444 5 g Glasflaska 5g
10162814 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10577444 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426880050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 10489-74-4 | Molecular Formula: C4H8N2O3 | Molecular Weight: 132.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10489-74-4
Molekylformel C4H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 132.12
MDL-nummer MFCD03013442 MFCD14666500 MFCD03013442
InChI-nyckel QGYKRMZPOOILBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-oximinooxamate, ethyl 2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl z-2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl 2-hydroxyamino-2-iminoacetate, ethyl n'-hydroxycarbamimidoyl formate, ethyl aminohydroxyiminoacetate, acetic acid, 2-amino-2-hydroxyimino-, ethyl ester, 2z, ethyl amino hydroxyimino ethanoate, ethyl n-hydroxycarbamimidoyl formate, amino-hydroxyimino-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 9614369
IUPAC-namn etyl-(2Z)-2-amino-2-hydroxiiminoacetat
LEDER CCOC(=O)C(N)=NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-oximinooxamate
Smältpunkt 99 °C till 103 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HONHC(=NH)COOCH2CH3
Kvantitet 5 g
Formel vikt 132.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 2-oximinooxamate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.