Läs mer
Ethyl 2-Oxo-2-(2-oxotetrahydrofuran-3-yl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-Oxo-2-(2-oxotetrahydrofuran-3-yl)acetate |
| CAS | 42564-36-3 |
| Molekylformel | C8H10O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Tetrahydro-alpha,2-dioxo-3-furanacetic Acid Ethyl Ester, (2-Hydroxyethyl)oxalacetic Acid gamma-Lactone Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O5/c1-2-12-8(11)6(9)5-3-4-13-7(5)10/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(=O)C1CCOC1=O |
| IUPAC-namn | ethyl 2-oxo-2-(2-oxooxolan-3-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.16 |
| Formel vikt | 186.0528 |